Principaux documents
R514241
1-(4-CHLORO-2-HYDROXY-PHENYL)-3-(2,3-DIHYDRO-BENZO(1,4)DIOXIN-6-YL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13ClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.744
Numéro MDL:
Autres remarques