Principaux documents
R514195
3-(6-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-8-YL)-1-(2-HYDROXY-4-METHYL-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.771
Numéro MDL:
37,90 $