Principaux documents
R514209
3-(6-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-8-YL)-1-(2-HYDROXY-4-METHOXY-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.77
Numéro MDL:
Autres remarques