Principaux documents
R438375
N(1),N(1)-DI(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-2,2-DICHLORO-1,1-ETHYLENEDIAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11Cl3N4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.78
Numéro MDL:
Autres remarques