8.00948
Ethylenediammonium dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
36,20 $
About This Item
36,20 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>300 °C
Solubilité
300 g/L
Masse volumique apparente
650 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].NCCN.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Clé InChI
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable