Principaux documents
R433810
2-ETHOXYCARBONYLAMINO-3-OXO-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
R433810-50MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R433810-50MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.224
Numéro MDL:
216,00 $