Principaux documents
R426547
(1-AMINOPROPYL)PHOSPHONIC ACID
AldrichCPR
R426547-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R426547-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C3H10NO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.092
Numéro MDL:
261,00 $