PHR1873
Atorvastatin Related Compound H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
ATORVASTATIN RELATED COMPOUND H, Lactone Impurity, 5-(4-Fluorophenyl)-1-{2-[(2R, 4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-2-isopropyl-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, (Lactone Impurity, 5-(4-Fluorophenyl)-1-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-
yl]ethyl}-2-isopropyl-N,4-diphenyl-1H-pyrrole-3-carboxamide)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1044582
Famille d'API
atorvastatin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C33H33FN2O4/c1-21(2)31-30(33(39)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-27-19-26(37)20-28(38)40-27/h3-16,21,26-27,37H,17-20H2,1-2H3,(H,35,39)/t26-,27-/m1/s1
Clé InChI
OUCSEDFVYPBLLF-KAYWLYCHSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?