Principaux documents
R415790
2,3-BIS-BENZOYLOXY-SUCCINIC ACID
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.307
Numéro MDL:
37,90 $