Principaux documents
R388645
2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXYLIC ACID (2-CHLORO-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H10ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.716
Numéro MDL:
37,90 $