Principaux documents
BCR627
Tuna fish tissue (As species)
BCR®, certified reference material
10 G
565,00 $
565,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
565,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
565,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR627
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements, Organometallics: Arsenobetaine, Dimethylarsinic acid, Total arsenic
Matrix Group: Fish and Seafood
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3