Principaux documents
F1409
Sigma-Aldrich
Fluorene-9-carboxylic acid
96%
10 G
91,00 $
91,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
91,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Beilstein:
1911728
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Pf
228-231 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H,(H,15,16)
Clé InChI
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable