Principaux documents
R385646
17-(1,5-DIMETHYLHEXYL)-10,13-DIMETHYL-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-TETRADECAHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]PHENANTHREN-3-YL [(5-HYDROXY-4-OXO-2-PHENYL-4H-CHROMEN-7-YL)OXY]ACETATE
AldrichCPR
5MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C44H56O6
Poids moléculaire :
680.933
Numéro MDL:
146,00 $