Principaux documents
R371971
1-BZL-3-(1-(3-(1-(3-BENZYL-UREIDO)-1-METHYL-ETHYL)-PHENYL)-1-METHYL-ETHYL)-UREA
AldrichCPR
25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C28H34N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.609
Numéro MDL:
146,00 $