Principaux documents
R369136
2,9-BIS-HYDROXYMETHYL-DECANE-1,10-DIOL
AldrichCPR
R369136-25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R369136-25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H26O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.339
Numéro MDL:
37,90 $