Principaux documents
R355593
4-[1-(4-AMINOPHENYL)CYCLOHEXYL]PHENYLAMINE
AldrichCPR
R355593-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R355593-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.389
Numéro MDL:
37,90 $