Documents
683302
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-fluorphenol
96%
Synonyme(s) :
5-Fluoro-2-hydroxyaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
130-135 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
Clé InChI
ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable