Principaux documents
R348155
9-NITRO-6H-INDOLO(2,3-B)QUINOXALINE
AldrichCPR
R348155-5MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R348155-5MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H8N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.245
Numéro MDL:
146,00 $