Principaux documents
R344958
N-{3-[(PHENYLSULFONYL)AMINO]PROPYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.45
Numéro MDL:
Autres remarques