Principaux documents
R344052
(2-METHYL-ALLYL)-TRIPHENYL-SILANE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H22Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.507
Numéro MDL:
37,90 $