Principaux documents
R333913
(1,3-DIMETHYL-IMIDAZOLIDIN-2-YLIDENE)-TRITYL-AMINE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H25N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.487
Numéro MDL:
37,90 $