Principaux documents
R289574
TRANS-3-METHYL-3-HEXENE
AldrichCPR
R289574-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R289574-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.19
Numéro MDL:
261,00 $