Principaux documents
R260495
ETHYL 2-(TRIMETHYL-SILYL-METHYL)-ACETOACETATE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H20O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.355
Numéro MDL:
37,90 $