Principaux documents
R252492
3-PROPYL-BIPHENYL
AldrichCPR
50MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
227,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.295
Numéro MDL:
227,00 $