Principaux documents
R197092
PREGN-4-ENE-3,20-DIONE
AldrichCPR
R197092-1MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R197092-1MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.472
Numéro MDL:
146,00 $