Principaux documents
R148660
5-(4-CL-PH)-4-((3-(2-FURYL)2-ME-2-PROPENYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.825
Numéro MDL:
Autres remarques