Principaux documents
T148660
1-(2,4,6-TRIHYDROXYPHENYL)ETHANONE [4-(4-NITROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.389
Numéro MDL:
37,90 $