Principaux documents
R126683
1-(3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)ACRYLOYL)-4-BENZYLPIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.421
Numéro MDL:
Autres remarques