Principaux documents
R110639
N-(4-METHOXY-2-NITROPHENYL)BUTANAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.245
Numéro MDL:
37,90 $