Principaux documents
R104868
N-(4-(6-METHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)PHENYL)PENTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.448
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.