QBD10593
DBCO-dPEG ®12-MAL
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C3=C(C#CC4=C(C2)C=CC=C4)C=CC=C3)=O
InChI
1S/C52H74N4O17/c57-48(14-18-55-50(59)11-12-51(55)60)54-17-20-63-22-24-65-26-28-67-30-32-69-34-36-71-38-40-73-42-41-72-39-37-70-35-33-68-31-29-66-27-25-64-23-21-62-19-15-49(58)53-16-13-52(61)56-43-46-7-2-1-5-44(46)9-10-45-6-3-4-8-47(45)56/h1-8,11-12H,13-43
Clé InChI
RSPJSRPEBGDVOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable