Principaux documents
764205
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG4-maleimide
90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acetylene-PEG4-maleimide
10 MG
84,70 $
25 MG
188,00 $
84,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
84,70 $
25 MG
188,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H26N2O7
Poids moléculaire :
382.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
90% (HPLC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
62-67 °C
Groupe fonctionnel
alkyne
maleimide
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCC#C)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H26N2O7/c1-2-8-24-10-12-26-14-15-27-13-11-25-9-6-19-16(21)5-7-20-17(22)3-4-18(20)23/h1,3-4H,5-15H2,(H,19,21)
Clé InChI
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
Application
Alkyne-PEG4-maleimide has been used for modification of Csy containing bacterial collagens by introducing alkyne moiety to enable it for further chemical modification.[1]
Heterobifunctional crosslinker enabling the connection of an azide containing compound or biomolecule to one with a thiol. The maleimide group will react preferentially with thiols to form a covalent adduct and the terminal alkyne will react with azides via copper-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition click chemistry. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification cysteine containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Engineering specific chemical modification sites into a collagen-like protein from Streptococcus pyogenes.
Stoichevska V, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A (2016)