Principaux documents
QBD10505
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®12-NHS ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
100 MG
464,00 $
1000 MG
1 530,00 $
464,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
464,00 $
1000 MG
1 530,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H56N4O16
Poids moléculaire :
740.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
464,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])ON1C(CCC1=O)=O
Clé InChI
JSNJRDFOCXNHTB-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
The azido-dPEG®12-NHS ester contains an azide function on one end of a single molecular weight dPEG® spacer (47.2 Å) and NHS ester group on the other end of the spacer. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic and improves the water solubility of the target molecule while reducing the immunogenicity and increasing the hydrodynamic volume of the target. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester readily reacts with amines in aqueous solution or organic solvent. The azide group reacts with an alkyne in the well-known click chemistry reaction. The click chemistry reaction proceeds by copper(I) or ruthenium catalysis or in a strain-catalyzed reaction with certain types of alkyne partners.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable