QBD10376
SPDP-dPEG®8-NHS ester
513,00 $
About This Item
513,00 $
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Groupe fonctionnel
NHS ester
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2
InChI
1S/C31H49N3O13S2/c35-27(7-26-48-49-28-3-1-2-8-33-28)32-9-11-40-13-15-42-17-19-44-21-23-46-25-24-45-22-20-43-18-16-41-14-12-39-10-6-31(38)47-34-29(36)4-5-30(34)37/h1-3,8H,4-7,9-26H2,(H,32,35)
Clé InChI
HKFFRXQWQMCBEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable