QBD10374
SPDP-dPEG®4-NHS ester
Synonyme(s) :
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-19-(2-pyridinyldithio)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoate
468,00 $
About This Item
468,00 $
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Groupe fonctionnel
NHS ester
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2
InChI
1S/C23H33N3O9S2/c27-19(7-18-36-37-20-3-1-2-8-25-20)24-9-11-32-13-15-34-17-16-33-14-12-31-10-6-23(30)35-26-21(28)4-5-22(26)29/h1-3,8H,4-7,9-18H2,(H,24,27)
Clé InChI
QTVBGVZVUCIFAH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable