Principaux documents
Q51545
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
2 atom % 15N, 99% (CP)
Synonyme(s) :
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Formule linéaire :
H215NCO15NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
2 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Poids mol.
60.09 by atom % calculation (2 atom % 15N)
Pf
132-135 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable