Principaux documents
791946
Sigma-Aldrich
Urea-13C,18O
99 atom % 13C, 95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CH4N218O
Poids moléculaire :
63.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[18O]=[13C](N)N
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,4+2
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-URHJBJCFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable