Principaux documents
PH007599
(2,4-dioxo-3-phenyl-1-imidazolidinyl)acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.213
Numéro MDL:
Autres remarques