Principaux documents
GF59964395
Aluminum nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 9.6 mm, condition translucent
Synonyme(s) :
AL643200
1 EA
568,00 $
5 EA
2 160,00 $
10 EA
3 970,00 $
568,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
568,00 $
5 EA
2 160,00 $
10 EA
3 970,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
568,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 599-643-95
Diamètre
9.6 mm
Épaisseur
2.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable