Principaux documents
PH007465
6,6-dimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-3-ol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.31
Numéro MDL:
Autres remarques