Principaux documents
PH006625
N,N-bis[2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]amine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H25N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.398
Numéro MDL:
Autres remarques