Principaux documents
8.21861
Sigma-Aldrich
1-Octanethiol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Octanethiol, n-Octyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
203-918-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Puissance
2000-2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
199 °C/1013 hPa
Pf
-49 °C
Température de transition
flash point 70 °C
Solubilité
0.004 g/L
Densité
0.84 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
SCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2