Key Documents
PH004569
2-(4-imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylphenyl)propanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.302
Numéro MDL:
Autres remarques