Documents
608149
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(carboxy-13C,methyl-d3)
99 atom % D, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid
About This Item
Formule linéaire :
CD3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
Poids moléculaire :
153.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
284 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,5+1
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-YLXZAIPNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable