Principaux documents
PH004497
8-chloro-6-(2-chlorophenyl)-1-(hydroxymethyl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-4-ol
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12Cl2N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.217
Numéro MDL:
Autres remarques