Documents
PH002114
4,4'-(propane-2,2-diyl)bis(2,6-bis((dimethylamino)methyl)phenol)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H44N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.677
Numéro MDL:
Autres remarques