Principaux documents
S809543
ALPHA,ALPHA'-(DIMETHYLAMINO)-P-XYLENE DIHYDROBROMIDE
AldrichCPR
S809543-5MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S809543-5MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H22Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.131
Numéro MDL:
146,00 $