Principaux documents
777846
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
96%
Synonyme(s) :
1-Methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one, 1-Methyl-3-pyrazolone, 3-Hydroxy-1-methylpyrazole
1 G
135,00 $
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
135,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
124-128 °C
Chaîne SMILES 
CN1C=CC(O)=N1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-3-2-4(7)5-6/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Clé InChI
WIISOYLZJJYTHT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable