213217
Lithium amide
powder, 95%
Synonyme(s) :
Aminolithium, Lithamide
68,00 $
About This Item
68,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
380-400 °C
Densité
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Li].CN
InChI
1S/Li.H2N/h;1H2/q+1;-1
Clé InChI
AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.