Principaux documents
P65851
Sigma-Aldrich
4-Pyridylacetic acid hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
4-Pyridineacetic acid hydrochloride
5 G
202,00 $
202,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
202,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.60
Beilstein:
114124
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
202,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Pf
141 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].OC(=O)Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable